Stampa…
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR960918-1G OR960918-25G OR960918-5G
APOSOR960918-1GEA 125 EUR
APOSOR960918-1G APOSOR960918-25G APOSOR960918-5G
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870034
CAS Number: 6436-60-8