Stampa…
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960896-1G OR960896-5G
APOSOR960896-1GEA 42.2 EUR
APOSOR960896-1G APOSOR960896-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040161
CAS Number: 57470-54-9