Stampa…
Isochroman-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960895-1G OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA 215 EUR
APOSOR960895-1G APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,1586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744058
CAS Number: 20924-56-5