Stampa…
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR960891-25G OR960891-5G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 306 EUR
APOSOR960891-25G APOSOR960891-5G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
Punto di fusione: 100…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077054
CAS Number: 109745-15-5