Stampa…
Fmoc-L-norvaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
OR960882-100G OR960882-25G
APOSOR960882-100GEA 125 EUR
APOSOR960882-100G APOSOR960882-25G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso molecolare: 339,391 g/mol
Punto di fusione: 151…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155631
CAS Number: 135112-28-6