Stampa…
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Isopropylthiazol-4-yl)methanol
OR960873-1G OR960873-250MG
APOSOR960873-1GEA 316 EUR
APOSOR960873-1G APOSOR960873-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole
Formula: C₇H₁₁NOS
Peso molecolare: 157,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870064
CAS Number: 133047-45-7