Stampa…
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960850-1G OR960850-5G
APOSOR960850-1GEA 78.3 EUR
APOSOR960850-1G APOSOR960850-5G
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049345
CAS Number: 4771-48-6