Stampa…
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
OR960833-100G OR960833-25G OR960833-5G
APOSOR960833-100GEA 476 EUR
APOSOR960833-100G APOSOR960833-25G APOSOR960833-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Peso molecolare: 285,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150760
CAS Number: 312693-72-4