Stampa…
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960827-1G OR960827-250MG
APOSOR960827-1GEA 806 EUR
APOSOR960827-1G APOSOR960827-250MG
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18452159
CAS Number: 2292-84-4