Stampa…
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dibromo-1,2,4-triazole
OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 46.6 EUR
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂HBr₂N₃
Peso molecolare: 226,8600 g/mol
Punto di fusione: 201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00487260
CAS Number: 7411-23-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III