Stampa…
Boc-D-Chg-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960787-1G OR960787-25G OR960787-5G
APOSOR960787-1GEA 52.2 EUR
APOSOR960787-1G APOSOR960787-25G APOSOR960787-5G
Boc-D-Chg-OH 97%
Boc-D-Chg-OH
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133629
CAS Number: 70491-05-3