Stampa…
Boc-D-Cha-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-β-cyclohexyl-D-Ala-OH
OR960780-1G OR960780-25G OR960780-5G
APOSOR960780-1GEA 52.4 EUR
APOSOR960780-1G APOSOR960780-25G APOSOR960780-5G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
Peso molecolare: 271,357 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133627
CAS Number: 127095-92-5