Stampa…
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 176 EUR
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formula: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236823
CAS Number: 200125-12-8