Stampa…
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Thiazol-2-yl-propan-2-ol
OR960766-1G OR960766-250MG
APOSOR960766-1GEA 364 EUR
APOSOR960766-1G APOSOR960766-250MG
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
alpha,alpha-Dimethyl-2-thiazolemethanol
Formula: C₆H₉NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03211903
CAS Number: 16077-78-4