Stampa…
3,4-Dihydro-4-oxoquinazoline-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960752-100MG OR960752-1G OR960752-250MG
APOSOR960752-100MGEA 219 EUR
APOSOR960752-100MG APOSOR960752-1G APOSOR960752-250MG
3,4-Dihydro-4-oxoquinazoline-6-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-4-oxoquinazoline-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878505
CAS Number: 33986-75-3