Stampa…
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960745-1G OR960745-25G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 116 EUR
APOSOR960745-1G APOSOR960745-25G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063071
CAS Number: 7635-29-2