Stampa…
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960744-1G OR960744-250MG
APOSOR960744-1GEA 328 EUR
APOSOR960744-1G APOSOR960744-250MG
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172118
CAS Number: 85302-07-4