Stampa…
D(-)-Acido lattico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 EUR
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D(-)-Acido lattico
D(-)-Acido lattico
Formula: C₃H₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00068311
CAS Number: 10326-41-7