Stampa…
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960712-1G OR960712-250MG
APOSOR960712-1GEA 139 EUR
APOSOR960712-1G APOSOR960712-250MG
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03004855
CAS Number: 72716-80-4