Stampa…
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9607-1G OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA 55.3 EUR
APOSOR9607-1G APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₉H₇Br₂N₃
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568839
CAS Number: 106724-85-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III