Stampa…
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethanethioic acid s-(2-chloro-2-propen-1-yl)ester
OR960695-1G OR960695-5G
APOSOR960695-1GEA 219 EUR
APOSOR960695-1G APOSOR960695-5G
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
S-(2-Chloroallyl)thioacetate
Formula: C₅H₇ClOS
Peso molecolare: 150,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18839251
CAS Number: 24891-77-8