Stampa…
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960690-1G OR960690-250MG OR960690-5G
APOSOR960690-1GEA 314 EUR
APOSOR960690-1G APOSOR960690-250MG APOSOR960690-5G
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991804
CAS Number: 137384-48-6