Stampa…
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960682-1G OR960682-250MG
APOSOR960682-1GEA 371 EUR
APOSOR960682-1G APOSOR960682-250MG
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518952
CAS Number: 68236-03-3