Stampa…
Fmoc-Dap-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-aminopropanoic acid
OR960676-1G OR960676-5G
APOSOR960676-1GEA 85.8 EUR
APOSOR960676-1G APOSOR960676-5G
Fmoc-Dap-OH 97%
Fmoc-Dap-OH
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 326,352 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237019
CAS Number: 181954-34-7