Stampa…
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960674-1G OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA 444 EUR
APOSOR960674-1G APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₃ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234992
CAS Number: 700844-09-3