Stampa…
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960670-1G OR960670-5G
APOSOR960670-1GEA 150 EUR
APOSOR960670-1G APOSOR960670-5G
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene
Formula: C₄H₄ClNS
Peso molecolare: 133.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01716868
CAS Number: 14214-31-4