N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-tert-Butyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamate, 5-tert-Butyl N-Fmoc-D-glutamate, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
Formula:
C₂₄H₂₇NO₆ Peso molecolare: 425,48 g/mol Punto di fusione: 83…96 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077055 CAS Number: 104091-08-9 |