Stampa…
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR960627-1G OR960627-5G
APOSOR960627-1GEA 171 EUR
APOSOR960627-1G APOSOR960627-5G
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine
Formula: C₁₇H₃₀ClNSn
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699154
CAS Number: 1204580-73-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II