Stampa…
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960625-1G OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA 720 EUR
APOSOR960625-1G APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Formula: C₇H₁₁ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699140
CAS Number: 1053655-54-1