Stampa…
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR960624-1G OR960624-250MG
APOSOR960624-1GEA 524 EUR
APOSOR960624-1G APOSOR960624-250MG
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine
Formula: C₁₇H₃₀ClNSn
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09870067
CAS Number: 1204580-71-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III