Stampa…
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960623-1G OR960623-250MG
APOSOR960623-1GEA 0 EUR
APOSOR960623-1G APOSOR960623-250MG
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine
Formula: C₈H₁₂ClNSi
Peso molecolare: 185.73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870063
CAS Number: 139585-50-5