Stampa…
4-Isopropoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 183 EUR
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
4-Isopropoxybenzoic acid
4-Isopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di fusione: 163…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044318
CAS Number: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4