Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960576-1G OR960576-250MG
APOSOR960576-1GEA 343 EUR
APOSOR960576-1G APOSOR960576-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699404
CAS Number: 856859-49-9