Stampa…
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960515-1G OR960515-25G OR960515-5G
APOSOR960515-1GEA 84.4 EUR
APOSOR960515-1G APOSOR960515-25G APOSOR960515-5G
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
Formula: C₅H₁₁BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505877
CAS Number: 33170-72-8