Stampa…
3,5-Dimethylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9605-100G OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA 95.7 EUR
APOSOR9605-100G APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisole
3,5-Dimethylanisole
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 192…193 °C
Densità: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008398
CAS Number: 874-63-5
EINECS: 212-865-3