Stampa…
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960458-1G OR960458-25G OR960458-5G
APOSOR960458-1GEA 125 EUR
APOSOR960458-1G APOSOR960458-25G APOSOR960458-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formula: C₉H₁₇NSSi
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699169
CAS Number: 137382-38-8