5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960453-1G
OR960453-250MG
APOSOR960453-1GEA
213
EUR
APOSOR960453-1G
APOSOR960453-250MG
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₇BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08448181 CAS Number: 5744-70-7 |