Stampa…
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960451-10G OR960451-1G OR960451-5G
APOSOR960451-10GEA 333 EUR
APOSOR960451-10G APOSOR960451-1G APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂BrClN₂S
Peso molecolare: 249,5200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08273917
CAS Number: 31169-27-4