Stampa…
3-Phenylcyclohexanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960434-1G OR960434-250MG
APOSOR960434-1GEA 437 EUR
APOSOR960434-1G APOSOR960434-250MG
3-Phenylcyclohexanone 96%
3-Phenylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209998
CAS Number: 20795-53-3