Stampa…
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpyrimidin-2-amine
OR960387-1G OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA 147 EUR
APOSOR960387-1G APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Formula: C₁₀H₉N₃
Peso molecolare: 171,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646270
CAS Number: 57356-49-7