Stampa…
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960347-1G OR960347-5G
APOSOR960347-1GEA 270 EUR
APOSOR960347-1G APOSOR960347-5G
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10022146
CAS Number: 1018284-46-2