Stampa…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dibromonitrobenzene
OR9603-100G OR9603-1KG OR9603-500G
APOSOR9603-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9603-100G APOSOR9603-1KG APOSOR9603-500G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 98%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso molecolare: 280,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007046
CAS Number: 3460-18-2