Stampa…
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960230-1G OR960230-250MG
APOSOR960230-1GEA 379 EUR
APOSOR960230-1G APOSOR960230-250MG
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07801111
CAS Number: 876715-43-4