Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960181-1G OR960181-5G
APOSOR960181-1GEA 64.4 EUR
APOSOR960181-1G APOSOR960181-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00652575
CAS Number: 19156-54-8