1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
OR960152-1G
OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA
168
EUR
APOSOR960152-1G
APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₉H₁₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07186538 CAS Number: 957483-88-4 |