Stampa…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR960144-1G OR960144-25G OR960144-5G
APOSOR960144-1GEA 82.9 EUR
APOSOR960144-1G APOSOR960144-25G APOSOR960144-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene
Formula: C₇H₅Br₂Cl
Peso molecolare: 284,3756 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526905
CAS Number: 89720-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III