Stampa…
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 43.7 EUR
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
2-Bromo-5-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07780651
CAS Number: 755027-18-0