4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Propane-2-sulphonyl)aniline
OR960092-1G
OR960092-250MG
APOSOR960092-1GEA
539
EUR
APOSOR960092-1G
APOSOR960092-250MG
4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
4-(Isopropylsulphonyl)aniline
Formula:
C₉H₁₃NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01566617 CAS Number: 25355-76-4 |