[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960089-10G
OR960089-1G
OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA
864
EUR
APOSOR960089-10G
APOSOR960089-1G
APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Formula:
C₈H₁₁NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01670261 CAS Number: 6334-01-6 |