Stampa…
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960077-1G OR960077-250MG OR960077-5G
APOSOR960077-1GEA 173 EUR
APOSOR960077-1G APOSOR960077-250MG APOSOR960077-5G
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula: C₆H₁₀N₂O
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253733
CAS Number: 905307-04-2